Learn More
Benzoesäure, ACS, 99.5 % min, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11333288
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzoesäure, ACS, 99.5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333288
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11333288
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036230.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 65-85-0 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
Benzoic acid is an important precursor for the preparation of many other organic substances viz. benzoyl chloride, benylbenzoate, phenol, sodium benzoate, benzyl alcohol as well as benzoate plasticizers such as glycol-, diethhyleneglycol- and triethyleneglycol esters. Benzoic acid and its salts are used as food preservatives. It is involved in rubber polymerization as an activator and a retardant. It is the main component of benzoin resin and is a constituent of Whitfield’s ointment, which is used for the treatment of fungal skin diseases such as tinea, ringworm and athlete’s foot. It is widely used in cosmetics, dyes, plastics and insect repellents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-85-0
Summenformel C7H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.123
MDL-Nummer MFCD00002398
InChI-Schlüssel WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC-Name Benzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoic acid
pH 2,5 bis 3,5
Schmelzpunkt 121°bis 124 °C
Siedepunkt 249 °C
Farbe Weiß
Beilstein 636131
Merck Index 14,1091
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,benzene,chloroform,alcohol,diethyl ether,hexane and liquid ammonia. Slightly soluble in water.
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) ≤99.5%
Güte ACS
Dichte 1,32 g/mL
Menge 25 g
Flammpunkt 121 °C (250 °F)
Geruch Schwach, charakteristisch
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY06K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2024 Catalog Number036230.22,036230.14,036230.36
ChargennummerY26K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2024 Catalog Number036230.22,036230.14,036230.36
ChargennummerT24K043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog Number036230.22,036230.14,036230.36
ChargennummerX23J005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2023 Catalog Number036230.22,036230.14,036230.36
ChargennummerR31J036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2023 Catalog Number036230.14
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Benzoic acid
Name des Produkts
Benzoesäure, ACS, 99.5 % min, Thermo Scientific Chemicals >