Learn More
Benzo[ghi]perylen, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10105643
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzo[ghi]perylen, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10105643
5 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10105643
Marke: Thermo Scientific Acros 105550050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 191-24-2
Summenformel C22H12
Molekulargewicht (g/mol) 276.33
MDL-Nummer MFCD00004135
InChI-Schlüssel GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo ghi perylene, 1,12-benzoperylene, 1,12-benzperylene, benzo g,h,i perylene, benzo ghi pyrilene, benzo-1,12-perylene, unii-5zme2e2q9l, ccris 784
PubChem CID 9117
ChEBI CHEBI:34568
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[ghi]perylene
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 276.0°C to 280.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt >500.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 276.33
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Nadelähnliche Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0395977 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number105551000,105550250,105550050
ChargennummerA0409643 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number105551000,105550250,105550050
ChargennummerA0445904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2022 Catalog Number105551000,105550250,105550050
ChargennummerA0441710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2022 Catalog Number105551000,105550250,105550050
ChargennummerA0418824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2020 Catalog Number105551000,105550250,105550050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo¢ghi!perylene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Name des Produkts
Benzo[ghi]perylen, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >