Learn More
Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-boronsäure-Pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10737728
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-boronsäure-Pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10737728 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10737728
Marke: Thermo Scientific Acros 430570010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester
CAS 1168135-03-2
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 84.0°C to 86.0°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H15BN2O2S
MDL-Nummer MFCD11867874
Menge 1 g
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzothiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole-5-boronic acid, pinacol ester, benzo c 1,2,5 thiadiazol-5-ylboronic acid pinacol ester, amtb346, benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-boronic acid, pinacol ester
InChI-Schlüssel KISHNZJGTMYYKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NSN=C2C=C1
IUPAC-Name 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole
Molekulargewicht (g/mol) 262.13
PubChem CID 46738015
Formelmasse 262.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo¢c!¢1,2,5!thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-boronsäure-Pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >