Learn More
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide, 99%, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10653383
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653383 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Glass bottle; 1g
Click to view available options
:
Glass bottle; 1g
Artikelnummer. 10653383
Marke: Thermo Scientific Acros 368660010
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide
CAS 175135-07-6
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C9H8N2OS
MDL-Nummer MFCD00052501
Menge 1g
Synonym benzo b thiophene-2-carbohydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylic hydrazide, thianaphthene-2-carboxylic hydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, hydrazide, maybridge1_008989, acmc-1c3go, #, benzo b thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
InChI-Schlüssel ZXKPFIRPUUAAPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NNC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
IUPAC-Name 1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Molekulargewicht (g/mol) 192.24
PubChem CID 519437
Formelmasse 192.24
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo¢b!thiophene-2-carboxylic hydrazide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide, 99%, Thermo Scientific™ >