Learn More
Benzo[b]furan-2 -Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™ Artikelnummer.: 10547624
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzo[b]furan-2 -Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 10547624
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10547624
Marke: Thermo Scientific Acros 378730050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98437-24-2
Summenformel C8H7BO3
Molekulargewicht (g/mol) 161.95
MDL-Nummer MFCD00236019
InChI-Schlüssel PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-2-boronic acid, benzo b furan-2-boronic acid, benzofuran-2-ylboronic acid, 2-benzofuranboronic acid, 2-benzofuranylboronic acid, 2,3-benzo b furan-2-boronic acid, 2-boronobenzo b furan, 1-benzofuran-2-yl boronic acid, 1-benzofuran-2-boronic acid
PubChem CID 2776266
IUPAC-Name (1-benzofuran-2-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]furan-2-boronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 112.0°C to 114.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: ca 2.5%
Formelmasse 161.95
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer343142 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2022 Catalog Number378730010,378730250,378730050
Chargennummer344559 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2021 Catalog Number378730010,378730250,378730050
Chargennummer344567 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2021 Catalog Number378730010,378730250,378730050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo¢b!furan-2-boronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Benzo[b]furan-2 -Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™ >