Learn More
Alfa Aesar™ Benzilsäure, 99 %, Thermo Scientific™
Chemische Identifikatoren
CAS | 76-93-7 |
---|---|
Summenformel | C14H12O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 228.247 |
MDL-Nummer | MFCD00004447 |
InChI-Schlüssel | UKXSKSHDVLQNKG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | benzilic acid, diphenylglycolic acid, benzylic acid, hydroxy diphenyl acetic acid, diphenylhydroxyacetic acid, glycolic acid, diphenyl, hydroxydiphenylacetic acid, acide diphenylhydroxyacetique, benzilsaeure, alpha-hydroxy-2,2-diphenylacetic acid |
PubChem CID | 6463 |
ChEBI | CHEBI:39414 |
IUPAC-Name | 2-hydroxy-2,2-diphenylEssigsäure |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(=O)O)O |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
AnwendungenBenzilsäure wird in der organischen Synthese als Ausgangspunkt für die Herstellung von Glykolat-Pharmazeutika und einigen halluzinogenen (Delirianten) Medikamenten verwendet - z. B. bei der BZ und bei Benaktyzin. Es wird auch zur Bestimmung von Zirkonium und zur Gewinnung von Benzophenon verwendet.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (1.4 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
76-93-7 | |
228.247 | |
UKXSKSHDVLQNKG-UHFFFAOYSA-N | |
6463 | |
2-hydroxy-2,2-diphenylEssigsäure |
C14H12O3 | |
MFCD00004447 | |
benzilic acid, diphenylglycolic acid, benzylic acid, hydroxy diphenyl acetic acid, diphenylhydroxyacetic acid, glycolic acid, diphenyl, hydroxydiphenylacetic acid, acide diphenylhydroxyacetique, benzilsaeure, alpha-hydroxy-2,2-diphenylacetic acid | |
CHEBI:39414 | |
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(=O)O)O |
Spezifikation
Benzilic acid | |
148°C to 152°C | |
180°C (13 mmHg) | |
Odorless | |
MFCD00004447 | |
14,1080 | |
Sparingly soluble in water (1.4g/L at 25°C). | |
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(=O)O)O | |
228.247 | |
CHEBI:39414 | |
99% |
76-93-7 | |
1.28 | |
215°C (419°F) | |
C14H12O3 | |
521402 | |
benzilic acid, diphenylglycolic acid, benzylic acid, hydroxy diphenyl acetic acid, diphenylhydroxyacetic acid, glycolic acid, diphenyl, hydroxydiphenylacetic acid, acide diphenylhydroxyacetique, benzilsaeure, alpha-hydroxy-2,2-diphenylacetic acid | |
UKXSKSHDVLQNKG-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxy-2,2-diphenylEssigsäure | |
6463 | |
228.25 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 200-993-2
missing translation for 'rtecsNumber' : DD2064000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen