Learn More
Benzildioxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11473454
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzildioxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473454
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11473454
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10687.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 23873-81-6 | C14H12N2O2 | 240.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23873-81-6
Summenformel C14H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 240.26
MDL-Nummer MFCD00002113
InChI-Schlüssel JJZONEUCDUQVGR-VCFJNTAESA-N
Synonym diphenylglyoxime, benzil dioxime, ethanedione, diphenyl-, dioxime, e,e, diphenyl glyoxime, beta-benzil dioxime, gamma-benzil dioxime, n-z-2-nitroso-1,2-diphenylethenyl hydroxylamine, unii-ji58npg8m0, unii-pqn86x6991, ji58npg8m0
PubChem CID 5369401
IUPAC-Name N-[(Z)-2-Nitroso-1,2-diphenylethenyl]hydroxylamin
SMILES O\N=C(\C(=N/O)\C1=CC=CC=C1)/C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzil dioxime
Schmelzpunkt ∼238°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 2053615
Merck Index 14,1079
Formelmasse 240.26
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10177350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10687.22,A10687.14
Chargennummer10173474 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10687.22,A10687.14
Chargennummer10180731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10687.22,A10687.14
Chargennummer10198302 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10687.22,A10687.14
ChargennummerY08E007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10687.22,A10687.14
Name des Produkts
Benzildioxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >