Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzil dioxime |
Schmelzpunkt | ∼238°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2053615 |
Merck Index | 14,1079 |
Formelmasse | 240.26 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10177350 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10687.22,A10687.14 |
10173474 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10687.22,A10687.14 |
10180731 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10687.22,A10687.14 |
10198302 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10687.22,A10687.14 |
Y08E007 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10687.22,A10687.14 |