Learn More
Cytiva Benzamidin-Sepharose™ 4 Fast Flow, hochsubstanziell
Zur praktischen Entfernung und/oder Reinigung von Trypsin-, Trypsin-ähnlichen Serinproteasen und Thrombin in nur einem Schritt
Marke:  Cytiva 17-5123-10
522.50 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11575015
  • 550.00 CHF / 25 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • p-Aminobenzamid (pABA) Fast Flow-Matrix, immobilisiert auf Sepharose 4, sorgt für hohe Produktivität und ermöglicht eine problemlose Skalierung
  • Bindungsvermögen ≥ 35 mg Trypsin/ml Medium
  • Effektive Entfernung von Thrombin und Faktor Xa nach der Tag-Spaltung von rekombinanten Proteinen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
90 μm
2 bis 8 (langzeitig), 1 bis 9 (kurzzeitig)
25 mL
Benzamine Sepharose 4 Fast Flow
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Benzamidin-Sepharose™ 4 Fast Flow, hochsubstanziell > 25 ml