Learn More
Benzamidinhydrochloridhydrat, 98 %, Wasser ca. 10–14 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11438606
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzamidinhydrochloridhydrat, 98 %, Wasser ca. 10–14 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438606
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11438606
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16002.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 206752-36-5 | C7H9ClN2 | 156.61 g/mol
Benzamidine hydrochloride hydrate is a reversible inhibitor of trypsin, trypsin-like enzymes, and serine proteases. It is a proteolytic inhibitor and apoptosis reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzamidin-Hydrochloridhydrat ist ein reversibler Hemmstoff von Trypsin, trypsin-ähnlichen Enzymen, und Serinproteasen. Es handelt sich um einen proteolytischen Hemmstoff und ein Apoptose-Reagenz.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206752-36-5
Summenformel C7H9ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
MDL-Nummer MFCD00066285
InChI-Schlüssel LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
PubChem CID 16219042
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzamidine hydrochloride hydrate
Schmelzpunkt 82°C to 85°C
Hinweise zum Prozentgehalt Wasser ≈10 bis 14 %
Menge 100 g
Beilstein 3594959
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name [Amino(phenyl)methyliden]azanium
Formelmasse 156.62 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2024 Catalog NumberA16002.06,A16002.14,A16002.22
Chargennummer10249721 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog NumberA16002.06,A16002.14,A16002.22
Chargennummer10233363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog NumberA16002.06,A16002.14,A16002.22
Chargennummer10212064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog NumberA16002.06,A16002,A16002.14,A16002.22
Chargennummer10171161 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16002.06,A16002.14,A16002.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzamidine hydrochloride hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Benzamidine hydrochloride hydrate
Name des Produkts
Benzamidinhydrochloridhydrat, 98 %, Wasser ca. 10–14 %, Thermo Scientific Chemicals >