Learn More
Melford Benzamidine HCl
Competitive serine protease inhibitor which forms stable complexes with and blocks the active sites of enzymes.
91.40 CHF - 237.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzamidine HCl
CAS 1670-14-0
Summenformel C7H8N2-HCl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30018066
Unterlagen ansehen
Melford
B12000-100.0
100 g
237.00 CHF
100 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30018067
Unterlagen ansehen
Melford
B12000-25.0
25 g
91.40 CHF
25 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Competitive serine protease inhibitor which forms stable complexes with and blocks the active sites of enzymes.
Competitive serine protease inhibitor which forms stable complexes with and blocks the active sites of enzymes. Target enzymes include trypsin, hymotrypsin, kallikzein and plasmin.
Spezifikation
Spezifikation
Benzamidine HCl
1670-14-0
C7H8N2-HCl
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Melford Benzamidine HCl