Learn More
Benzalkoniumchlorid, Alkyl-Verteilung von C8H17 nach C16H33, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10552041
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzalkoniumchlorid, Alkyl-Verteilung von C8H17 nach C16H33, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10552041 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Glasflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10552041
Marke: Thermo Scientific Acros 215410010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 8001-54-5 | C9H13ClN | 170.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-54-5
Summenformel C9H13ClN
Molekulargewicht (g/mol) 170.66
MDL-Nummer MFCD00145757
Synonym Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzalkonium chloride
Schmelzpunkt 40.0°C
Physikalische Form Feststoff oder dickflüssiges Gel
Menge 1 kg
Strukturformel C6H5CH2N(CH3)2RClR=C8H17toC16H33
Merck Index 15, 1061
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,slightly soluble in benzene,almost insoluble in ether
Reinheit (%) 95.0 to 104.0% (anhydrous basis)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 0.98
Dichte 0.9800g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzalkonium chloride, alkyl distribution from C8H17 to C16H33
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Benzalkoniumchlorid, Alkyl-Verteilung von C8H17 nach C16H33, Thermo Scientific Chemicals >