Learn More
Benzalkoniumchlorid, 50 % w/w wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Benzalkonium chloride is a cationic surface active agent.It is used as a preservative in pharmaceutical products like eye, ear and nasal drops. It finds application in personal care products such as wet wipes, shampoos, hand sanitizers, deodorants and cosmetics. It is widely used in the chemical industry as a precipitant and emulsifier/de-emulsifier. It acts as corrosion inhibitor in the oil and gas industry pipeline by preventing the formation of sulfurous gases. It is also used in various non-consumer process like surgical disinfection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Benzalkoniumchlorid ist ein kationisches oberflächenaktives Mittel und wird als Konservierungsmittel in pharmazeutischen Produkten wie Augen-, Ohr- und Nasentropfen eingesetzt. Es findet Anwendung in Körperpflegeprodukten wie Feuchttüchern, Shampoos, Händedesinfektionsmitteln, Deodoranten und Kosmetika. In der chemischen Industrie wird es häufig als Fällungsmittel und Emulgator/Demulgator eingesetzt. Es wirkt als Korrosionshemmer in Pipelines der Öl- und Gasindustrie, indem es die Bildung von schwefelhaltigen Gasen verhindert. Es wird auch in verschiedenen Nicht-Verbraucher-Prozessen wie der chirurgischen Desinfektion eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Methanol und Aceton.
Hinweise
Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und Metallen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzalkonium chloride |
Dichte | 0.99 |
Flammpunkt | None |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 4062599 |
Merck Index | 14,1059 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,methanol and acetone. |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 50% w/w wässrige Lösung |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10248506 | Analysenzertifikat | 06/11/2023 | B20760.0F,B20760.AP |
10232692 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B20760.0F,B20760.AP |
10168184 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B20760.0F,B20760.AP |
10174255 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B20760.0F,B20760.AP |
10145772 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B20760.0F,B20760.AP |
Sicherheit und Handhabung
- Benzalkonium chloride, 50% w/w aqueous solution
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Benzalkonium chloride