Learn More
Benzaldehyd, ≥ 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10571262
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzaldehyd, ≥ 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10571262 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 mL, 250 Milliliter
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
250 Milliliter
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Artikelnummer. 10571262
Marke: Thermo Scientific Acros 105222500
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 100-52-7 | C7H6O | 106.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 100-52-7
Summenformel C7H6O
Molekulargewicht (g/mol) 106.12
InChI-Schlüssel HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Benzaldehyd
SMILES O=CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Benzaldehyde
Schmelzpunkt -26.0°C
Dichte 1.0430 g/mL
Siedepunkt 179.0°C
Flammpunkt 64°C
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CHO
Brechungsindex 1.5440 to 1.5460
Menge 250 mL
Beilstein 07, 174
Fieser 01,46; 06,26; 13,108
Merck Index 15, 1060
Relative Dichte 1.043
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether and most other common, organic solvents
Formelmasse 106.12
Güte Rein
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Benzaldehyd, ≥ 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado