Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogener Adapter
Schlauchanschluss möglich. Die Lenz Laborglasinstrumente™ gebogenen Adapter verfügen über eine um 90 ° gebogene Glasolive.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05095002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11856194
  • 16.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Aus DURAN™ Rohren
  • Mit NS-Hülse
  • Bohrung: 2,5 mm
Spezifikation
Spezifikation
Gebogener Konusadapter
Duran Glas
NS 19/26
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogener Adapter > Konusgröße:NS 19/26