Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogener Adapter
Schlauchanschluss möglich. Die Lenz Laborglasinstrumente™ gebogenen Adapter verfügen über eine um 90 ° gebogene Glasolive.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05285104
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10740232
  • 86.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Aus DURAN™ Rohren
  • Mit NS-Hülse
  • Bohrung: 2,5 mm
Spezifikation
Spezifikation
Gebogener Steckeradapter
Duran Glas
NS 29/32 obere Buchse, 29/32 NS untere Buchse
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogener Adapter > Buchsenverbindung: NS 29/32 obere Buchse, 29/32 NS untere Buchse