Learn More
Thermo Scientific™ Dewar-Gefäße
GREENER_CHOICE
Bewahren Sie Proben in flüssigem Stickstoff, Trockeneis-Lösungsmittelgemischen oder Eiswasser kurzfristig mit Thermo Scientific™ Dewar-Kolben auf.
238.00 CHF - 682.00 CHF
Spezifikation
Anzahl pro Packung 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10149270
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4150-1000
1 l
238.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10693121
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4150-2000
2 l
265.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10782702
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4150-4000
4 l
291.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10007910
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4150-9000
10 l
682.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bewahren Sie Proben in flüssigem Stickstoff, Trockeneis-Lösungsmittelgemischen oder Eiswasser kurzfristig mit Thermo Scientific™ Dewar-Kolben auf. Mit FCKW-freier Urethanschaum-Isolierung gefüllte Doppelwände gewährleisten optimalen Wärmeschutz, damit die Proben länger gekühlt bleiben. Kolben bieten Ausgießöffnungen und einen eingelassenen Griff für einfaches Ausgießen von Flüssigkeiten.
  • Doppelwände aus Polyethylen hoher Dichte und HDPE-Deckel mit Polyethylen-beschichtetem Griff gewährleisten Robustheit und Bruchfestigkeit
  • Mit FCKW-freier Urethanschaum-Isolierung gefüllte Doppelwände gewährleisten höchsten Wärmeschutz, damit die Proben länger gekühlt bleiben
  • Bei Temperaturen von -196°C bis zu +100°C verwendbar
  • Ausguss und ein eingelassener Griff auf der Unterseite erleichtern das Ausgießen von Flüssigkeiten.
  • Belüftete, isolierte Abdeckung ermöglicht das Entweichen von Dampf, sorgt jedoch gleichzeitig für eine konstante Probentemperatur
Spezifikation
Spezifikation
1
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dewar-Gefäße