Learn More
Buerkle™ PVC Abtropfgestell mit Auffangwanne zum Aufstellen auf einem Tisch oder auf der Arbeitsfläche
PVC Abtropfgestell mit Auffangwanne zum Aufstellen auf einem Tisch oder auf der Arbeitsfläche. Zwei große Standfüße mit breiten Standflächen sorgen für ausgezeichnete Stabilität. Kann beidseitig genutzt werden. Zum Entleeren der Auffangwanne kann diese einfach herausgenommen werden.
Marke:  Buerkle™ 9640-3060
342.95 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11921611
  • 361.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Das Abtropfgestell kann einfach und flexibel auf einem Tisch oder auf der Arbeitsfläche abgestellt werden. Zwei große Standfüße mit breiten Standflächen sorgen für ausgezeichnete Stabilität. Das Abtropfgestell kann beidseitig genutzt werden und bietet somit die doppelte Aufhängfläche. Zum Entleeren der Auffangwanne kann diese einfach herausgenommen werden. Die stabilen Aufsteckstäbe können individuell in die Aufnahmebohrungen des Abtropfbrettes eingesteckt und arretiert werden und sind jederzeit wieder umsteckbar. In Kombination mit den verschieden langen Aufsteckstäben (60 mm, 100 mm und Verlängerung auf 150 mm Länge) kann das Abtropfbrett an jegliche zu trocknende Geräte angepasst werden.
Abtropfbrett und Abtropfgestell sind lieferbar in drei verschiedenen Größen:
  • 40x40 cm mit Aufsteckstäben 60 mm (5 Stück), 100 mm (26 Stück) und Verlängerung 150 mm (2 Stück)
  • 50x50 cm mit Aufsteckstäben 60 mm (10 Stück), 100 mm (39 Stück) und Verlängerung 150 mm (4 Stück)
  • 60x60 cm mit Aufsteckstäben 60 mm (15 Stück), 100 mm (56 Stück) und Verlängerung 150 mm (6 Stück)
  • Verlängerung Art.-Nr. 9640-0415 ist nur mit Aufsteckstab Art.-Nr. 9640-0410 einsetzbar.
Erhältlich als:
  • Abtropfbrett inkl. Wandmontageset (Schrauben, Dübel), optional mit abnehmbarer Ablaufrinne inkl.
  • Drainageanschluss und Ablaufschlauch (Ableitung des Abtropfwassers ins Laborbecken)
  • Abtropfgestell mit Tischaufsteller und AuffangwanneFlexibel und beidseitig einsetzbar
  • Abtropfbrett PVC, Aufsteckstäbe PP
  • Inkl. Schlüssel für die Aufsteckstäbe
Spezifikation
Spezifikation
Schraubenschlüssel, Auffangwanne, 15 x 60 mm-Stäbe, 56 x 100 mm-Stäbe, 6 x 150 mm-Stäbe
weiß/blau
73
600 mm
600 mm
Abtropfgestell
PVC, Polypropylen
600 x 600 mm
23,6 in.
23,62 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ PVC Abtropfgestell mit Auffangwanne zum Aufstellen auf einem Tisch oder auf der Arbeitsfläche > Größe:500 x 500mm