Learn More
Buerkle™ PVC Abtropfgestell mit Auffangwanne zum Aufstellen auf einem Tisch oder auf der Arbeitsfläche
PVC Abtropfgestell mit Auffangwanne zum Aufstellen auf einem Tisch oder auf der Arbeitsfläche. Zwei große Standfüße mit breiten Standflächen sorgen für ausgezeichnete Stabilität. Kann beidseitig genutzt werden. Zum Entleeren der Auffangwanne kann diese einfach herausgenommen werden.
Marke: Buerkle™ 9640-3040
251.75 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Abtropfgestell kann einfach und flexibel auf einem Tisch oder auf der Arbeitsfläche abgestellt werden. Zwei große Standfüße mit breiten Standflächen sorgen für ausgezeichnete Stabilität. Das Abtropfgestell kann beidseitig genutzt werden und bietet somit die doppelte Aufhängfläche. Zum Entleeren der Auffangwanne kann diese einfach herausgenommen werden. Die stabilen Aufsteckstäbe können individuell in die Aufnahmebohrungen des Abtropfbrettes eingesteckt und arretiert werden und sind jederzeit wieder umsteckbar. In Kombination mit den verschieden langen Aufsteckstäben (60 mm, 100 mm und Verlängerung auf 150 mm Länge) kann das Abtropfbrett an jegliche zu trocknende Geräte angepasst werden.
Abtropfbrett und Abtropfgestell sind lieferbar in drei verschiedenen Größen:
- 40x40 cm mit Aufsteckstäben 60 mm (5 Stück), 100 mm (26 Stück) und Verlängerung 150 mm (2 Stück)
- 50x50 cm mit Aufsteckstäben 60 mm (10 Stück), 100 mm (39 Stück) und Verlängerung 150 mm (4 Stück)
- 60x60 cm mit Aufsteckstäben 60 mm (15 Stück), 100 mm (56 Stück) und Verlängerung 150 mm (6 Stück)
- Verlängerung Art.-Nr. 9640-0415 ist nur mit Aufsteckstab Art.-Nr. 9640-0410 einsetzbar.
Erhältlich als:
- Abtropfbrett inkl. Wandmontageset (Schrauben, Dübel), optional mit abnehmbarer Ablaufrinne inkl.
- Drainageanschluss und Ablaufschlauch (Ableitung des Abtropfwassers ins Laborbecken)
- Abtropfgestell mit Tischaufsteller und AuffangwanneFlexibel und beidseitig einsetzbar
- Abtropfbrett PVC, Aufsteckstäbe PP
- Inkl. Schlüssel für die Aufsteckstäbe
Spezifikation
Schraubenschlüssel, Auffangwanne, 5 x 60 mm-Stäbe, 26 x 100 mm-Stäbe, 2 x 150 mm-Stäbe | |
weiß/blau | |
31 | |
400 mm | |
400 mm |
Abtropfgestell | |
PVC, Polypropylen | |
400 x 400 mm | |
15,7 in. | |
15,74 in. |
Videos
-
Buerkle PVC Benchtop Draining Rack with Collecting Pan
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13