Learn More
Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter
GREENER_CHOICE
Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem Sie die Tiefkühltemperaturen mithilfe des Tischkühlbehälters auch auf dem Labortisch beibehalten.
Marke:  Thermo Scientific™ 5116-1300
385.94 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
319.68 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10525021
  • 471.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem die Tiefkühltemperaturen mit dem Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter auch auf dem Labortisch beibehalten.
  • Schützen die gelagerten Proben im Tiefkühlgerät vor Temperaturschwankungen, die während des Abtauzyklus, eines kurzen Stromausfalls oder eines versehentlichen Öffnens der Gerätetür entstehen können
  • Für 12, 20 oder 32 Röhrchen
  • Inklusive Einsätzen für 1,5 ml-Röhrchen, um die Kompatibilität mit 0,2 bis 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen zu gewährleisten
  • Aufgedruckte Markierung auf dem Deckel für eine eindeutige Ausrichtung und problemlose Unterscheidung der Proben
  • Hergestellt aus stoßfestem Polycarbonat und mit einrastendem Tragegriff – langlebige Ausstattung
  • Stapelbar und platzsparend
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
190mm
197mm
140mm
197 x 140 x 190 mm (7,75 x 5,5 x 7,5 in.)
3 x 4
Ohne Füllung/durchsichtiger Deckel
Tischkühlbehälter
0,2 ml bis 0,5 ml
0 °C
7,5 in.
7.75 in.
5,5 in.
3x4 Fächer für 12 -13mm dia.vials
Hours,Stunden , Stunden, <1 °C , 5.0
Polycarbonat
Durchsichtig
12 (Röhrchen mit 12 bis 13 mm Durchmesser)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1314388 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5116-1300
Chargennummer1404520 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/04/2024 Catalog Number5116-1300
Chargennummer1394460 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2024 Catalog Number5116-1300
Chargennummer1374641 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/11/2022 Catalog Number5116-1300
Chargennummer1351194 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/03/2022 Catalog Number5116-1300
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter > Nalgene Labtop-Kühler, 3 x 4 Fächer, durchsichtiger Deckel, für Kryofläschchen mit 12 bis 13 mm Durchmesser
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.