Learn More
Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter
GREENER_CHOICE
Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem Sie die Tiefkühltemperaturen mithilfe des Tischkühlbehälters auch auf dem Labortisch beibehalten.
Marke:  Thermo Scientific™ 5115-0012
153.23 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
143.28 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10292581
  • 212.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem die Tiefkühltemperaturen mit dem Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter auch auf dem Labortisch beibehalten.
  • Schützen die gelagerten Proben im Tiefkühlgerät vor Temperaturschwankungen, die während des Abtauzyklus, eines kurzen Stromausfalls oder eines versehentlichen Öffnens der Gerätetür entstehen können
  • Für 12, 20 oder 32 Röhrchen
  • Inklusive Einsätzen für 1,5 ml-Röhrchen, um die Kompatibilität mit 0,2 bis 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen zu gewährleisten
  • Aufgedruckte Markierung auf dem Deckel für eine eindeutige Ausrichtung und problemlose Unterscheidung der Proben
  • Hergestellt aus stoßfestem Polycarbonat und mit einrastendem Tragegriff – langlebige Ausstattung
  • Stapelbar und platzsparend
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
125 mm
151 mm
108 mm
5,31 x 4,25 x 4,94 in. (151 x 108 x 125 mm)
3 x 4
Ohne Füllung/durchsichtiger Deckel
Tischkühlbehälter
0,2 ml bis 0,5 ml
-20 °C
4,94 in.
5,31 in.
4,25 in.
3x4 Kammern, - 20 Grad
lt;-15 deg;C, 1
Polycarbonat
Blau, Durchsichtig
12 (0,2 bis 0,5 ml-Röhrchen)
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1305372 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5115-0012
Chargennummer1336635 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5115-0012
Chargennummer1303269 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5115-0012
Chargennummer1305017 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5115-0012
Chargennummer1287168 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5115-0012
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter > Nalgene Labtop Cooler, 3 x 4 Fächer, -20 Grad, PC, blau mit durchsichtigem Deckel
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.