Learn More
Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter
Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem Sie die Tiefkühltemperaturen mithilfe des Tischkühlbehälters auch auf dem Labortisch beibehalten.
Marke: Thermo Scientific™ 5115-0032
306.46 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
286.56 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem die Tiefkühltemperaturen mit dem Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter auch auf dem Labortisch beibehalten.
- Schützen die gelagerten Proben im Tiefkühlgerät vor Temperaturschwankungen, die während des Abtauzyklus, eines kurzen Stromausfalls oder eines versehentlichen Öffnens der Gerätetür entstehen können
- Für 12, 20 oder 32 Röhrchen
- Inklusive Einsätzen für 1,5 ml-Röhrchen, um die Kompatibilität mit 0,2 bis 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen zu gewährleisten
- Aufgedruckte Markierung auf dem Deckel für eine eindeutige Ausrichtung und problemlose Unterscheidung der Proben
- Hergestellt aus stoßfestem Polycarbonat und mit einrastendem Tragegriff – langlebige Ausstattung
- Stapelbar und platzsparend
Spezifikation
146 mm | |
243 mm | |
157 mm | |
9.56 x 6.19 x 5.75 in. (243 x 157 x 146 mm) | |
4 x 8 | |
Gel-Füllung, weißer Deckel | |
Tischkühlbehälter | |
0,2 ml bis 0,5 ml | |
-20 °C |
5,75 in. | |
9,56 in. | |
6.19 in. | |
4 x 8 Fächer, Gel-Füllung, -20 Grad, | |
Stunden,Stunden,<-15°C, 2 | |
Polycarbonat | |
Blau, Weiß | |
32 (0,2 bis 0,5 ml-Röhrchen) |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421658 | Konformitätsbescheinigung | 21/03/2025 | 5115-0032 |
1418855 | Konformitätsbescheinigung | 11/02/2025 | 5115-0032 |
1299395 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 5115-0032 |
1291930 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 5115-0032 |
1312122 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 5115-0032 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.