Learn More
Astell Scientific™ Tisch-Autoklaven mit automatischer Befüllung
Komplett eigenständige Autoklaven mit Frontladerfunktion, die keine Sanitärinstallation und nur ein einphasiges Standardnetzteil benötigen.
Specifica
Außenhöhe (metrisch) | 540 mm |
---|---|
Produkttyp | Tisch-Autoklav |
Elektrische Anforderungen | Eine Phase 230 V, 13 A, 50/60 Hz |
Außenbreite (metrisch) | 520 mm |
Descrizione
- Standardmäßig mit Heizgeräten in der Kammer ausgestattet
- Mit integriertem Reservoir und integriertem Wasserumwälzsystem
- Sobald der Behälter gefüllt ist, liefert er Wasser für bis zu 15 Zyklen und dient auch als Auffanggefäß für Kondensat und das Wasser, das am Ende jedes Zyklus automatisch aus der Kammer zurückgeleitet wird, wodurch der Wasserverbrauch minimiert wird
- Warmhaltefunktion für Medien und verzögerter Start
- 5.7 in.-Farbtouchscreen mit integriertem USB-Datenanschluss
- Kammer aus elektropoliertem Edelstahl
- Einfache Vakuumoption vor dem Anschluss erhältlich
- Einstellung von Zeit und Temperatur
Specifica
540 mm | |
Tisch-Autoklav | |
Eine Phase 230 V, 13 A, 50/60 Hz | |
520 mm |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Astell Scientific™ Tisch-Autoklaven mit automatischer Befüllung