Learn More
Astell Scientific™ Tisch-Autoklaven mit automatischer Befüllung
Komplett eigenständige Autoklaven mit Frontladerfunktion, die keine Sanitärinstallation und nur ein einphasiges Standardnetzteil benötigen.
Marke:  Astell Scientific™ AMB240
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12715375
  • 14980.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Standardmäßig mit Heizgeräten in der Kammer ausgestattet
  • Mit integriertem Reservoir und integriertem Wasserumwälzsystem
  • Sobald der Behälter gefüllt ist, liefert er Wasser für bis zu 15 Zyklen und dient auch als Auffanggefäß für Kondensat und das Wasser, das am Ende jedes Zyklus automatisch aus der Kammer zurückgeleitet wird, wodurch der Wasserverbrauch minimiert wird
  • Warmhaltefunktion für Medien und verzögerter Start
  • 5.7 in.-Farbtouchscreen mit integriertem USB-Datenanschluss
  • Kammer aus elektropoliertem Edelstahl
  • Einfache Vakuumoption vor dem Anschluss erhältlich
  • Einstellung von Zeit und Temperatur
Spezifikation
Spezifikation
980 mm
660 mm
540 mm
Eine Phase 230 V, 13 A, 50/60 Hz
63 l
350 mm
Tisch-Autoklav
520 mm