Learn More
Astell Scientific™ Tisch-Autoklaven mit automatischer Befüllung
Komplett eigenständige Autoklaven mit Frontladerfunktion, die keine Sanitärinstallation und nur ein einphasiges Standardnetzteil benötigen.
Marke:  Astell Scientific™ AMB220
9608.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12705375
  • 11220.00 CHF / 1 Stück
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Standardmäßig mit Heizgeräten in der Kammer ausgestattet
  • Mit integriertem Reservoir und integriertem Wasserumwälzsystem
  • Sobald der Behälter gefüllt ist, liefert er Wasser für bis zu 15 Zyklen und dient auch als Auffanggefäß für Kondensat und das Wasser, das am Ende jedes Zyklus automatisch aus der Kammer zurückgeleitet wird, wodurch der Wasserverbrauch minimiert wird
  • Warmhaltefunktion für Medien und verzögerter Start
  • 5.7 in.-Farbtouchscreen mit integriertem USB-Datenanschluss
  • Kammer aus elektropoliertem Edelstahl
  • Einfache Vakuumoption vor dem Anschluss erhältlich
  • Einstellung von Zeit und Temperatur
Spezifikation
Spezifikation
780 mm
350 mm
540 mm
Eine Phase 230 V, 13 A, 50/60 Hz
33 l
346 mm
Tisch-Autoklav
520 mm