Learn More
Gibco™ BenchStable™ MEM
GREENER_CHOICE
Gibco™ BenchStable™ Basalmedium wurde für Flexibilität und Komfort entwickelt und ermöglicht die Lagerung bei Raumtemperatur.
Marke:  Gibco™ A4192201
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16477060
  • 77.75 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gibco™ BenchStable™ Medium wurden für Flexibilität und Komfort entwickelt und ermöglichen die Lagerung bei Raumtemperatur und unterstützt gleichzeitig die Zellproliferation und maximale Zelldichten, die mit den konventionellen Basalmedien vergleichbar sind, wenn es mit ≥ 10%igem fötalem Kälberserum (FBS) ergänzt wird.
Minimum Essential Medium (MEM) ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien. MEM kann mit einer Vielzahl von in Suspension befindlichen sowie von adhärenten Säugetierzellen, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten, verwendet werden. Wir bieten viele Gibco™ MEM -Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Optimiert für Stabilität bei Raumtemperatur
Verwendung von BenchStable™ MEM
Gibco™ MEM, entwickelt von Harry Eagle, basiert auf der früheren Formulierung des BME (Basal Medium Eagle). Eine Reihe anderer Modifikationen von MEM folgten, darunter Glasgow's MEM, MEM α, DMEM und Temin's Modifikation. MEM ist mit Earle's Salzen zur Verwendung in einem CO2-Inkubator oder mit Hanks' Salzen zur Verwendung ohne CO2 erhältlich. BenchStable™ MEM mit GlutaMAX™ Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Lebensfähigkeit und Wachstum der Zellen verbessert. Dieses Produkt wird mit Earle's Salzen hergestellt. Erfordert eine Supplementierung mit ≥ 10%igem fötalem Kälberserum (FBS).
cGMP-Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ BenchStable™ Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York, hergestellt. Die Produktion(sanlage) ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Store at room temperature. Protect from light.
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Liquid
Standard-Serumzugabe
Geringe Glukosekonzentration, GlutaMAX, Phenolrot
Energieeffizient, weniger Ressourcenverbrauch, nachhaltige Verpackung
BenchStable™
Raumtemperatur
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten
1 X
MEM (Minimum Essential Medium)
Steril gefiltert
Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
cGMP-compliant under the ISO 9001: 2015 standard
500 mL
Dokumentation
Manuals
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2854369 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog NumberA4192201
Chargennummer2809593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2023 Catalog NumberA4192201
Name des Produkts
Gibco™ BenchStable™ MEM > 500 ml