Learn More
Koettermann™ Schwerlasttisch, Rollen 1500x750x900, Steharbeitshöhe, mit Tischplatte, TopResist, 1 Ablageboden
Robuster mobiler Tisch für eine Vielzahl von Laborarbeiten. Koettermann™ robuster Tisch, SGL Laborarbeitsplatte – langlebig und widerstandsfähig.
Marke: Koettermann™ 507-00027
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für verschiedenste Aufgaben geeignet:
- Schreiben
- Handhabung von Chemikalien und Geräten
- Bereiche für spezielle hygienische und aseptische Bedingungen
- Robust und langlebig:
- Stabile Rollen
- Beständig gegen Chemikalien
- Kratzfest
- Höchstlast: 400 kg
Spezifikation
Fahrbarer Tisch | |
900 mm | |
150 cm | |
1 |
1500 x 750 x 900 mm | |
Trespa TopLab Arbeitsplatte | |
400 kg | |
750 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Koettermann™ Schwerlasttisch, Rollen 1500x750x900, Steharbeitshöhe, mit Tischplatte, TopResist, 1 Ablageboden > Abmessungen (L x B x H): 1500 x 750 x 900 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur