Learn More
Wheaton™ Tisch-Rollerapparat für Mini-Fläschchen
Für Zellkultivierungsforschung oder Färbeverfahren. Das Wheaton™ Tischgerät für Mini-Rollerflaschen nimmt Serum- und Medienflaschen sowie Kulturröhrchen auf.
2640.00 CHF
Spezifikation
Drehzahlbereich | 3 bis 45 U/min |
---|---|
Elektrische Anforderungen | 100/240 V, 50/60 Hz, 14 W |
Spannung | 100/240 V |
Temperaturbereich (metrisch) | 40 °C |
Wirkleistung | 14 W |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10185812
|
Wheaton™
W348923-C |
C-Modell |
2640.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Für Flaschen mit einem Durchmesser von 38 bis 60 mm und einer Länge von 240 mm
- Deck-Kits für die doppelte oder dreifache Kapazität erhältlich
- Präzise und reproduzierbare Drehzahleinstellungen
Spezifikation
3 bis 45 U/min | |
100/240 V | |
14 W | |
50/60 Hz | |
18 cm | |
8 kg | |
Je 1 |
100/240 V, 50/60 Hz, 14 W | |
40 °C | |
CE, CSA, UL | |
32,5 cm | |
32 cm | |
Für das Wachstum und die Beobachtung verschiedener Zellkulturen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ Tisch-Rollerapparat für Mini-Fläschchen