Beschreibung
- Mit Nivellierfüßen und Einlasshahn
- Schnellkupplung für einfaches An- und Abstecken
- Lieferung mit 15/21 Spitze und 20/37 Adapter
Spezifikation
500 mm | |
Kartuschen für Wasserfiltration und -aufreinigung | |
Tischständer | |
Nein |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ BENCH STAND FOR 4 CARTRIDGES VERBINDER > Abmessungen: 6 cm x 50 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur