Learn More
Justrite™ TRAENKBEHAELTER 1L
Marke:  Justrite™ 10171
Artikelnummer. 11908049
  • 123.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-09-2025
Beschreibung
Tischdose, gelber Stahl, 1 l
  • Zur Reinigung von Kleinteilen und Baugruppen in Lösungsmittel
  • 24 Gauge-Stahlkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung
Dokumentation
Product Information
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ TRAENKBEHAELTER 1L >