Learn More
Erlab™ Werkbankschrank mit Kohlefiltration
Der Erlab™ Werkbankschrank mit Kohlenstofffiltration wurde entwickelt, um die Inhalationsrisiken im Zusammenhang mit der Konzentration von Dämpfen in der Laborumgebung zu reduzieren.
Marke: Erlab™ B01IA023/BE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aufbewahrungsschrank ohne Luftführung
- Hoher Schutz
- Mobil
- Flexibel
- Umweltfreundlich
- Niedriger Energieverbrauch
- Beseitigung schädlicher, geruchsintensiver Dämpfe
- Leises Lüftungssystem
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Verschließbar
- Flach verpackt, um den Laborzugriff zu erleichtern
- Entwickelt für die Lagerung einer Vielzahl von Reagenzien, die im Labor verwendet werden
Spezifikation
BE – Polyvalent für Säuren und organische Dämpfe | |
Lagerschrank |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Erlab™ Werkbankschrank mit Kohlefiltration > Filter: BE-
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur