Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Thin Walled Quartz NMR Tube
Wilmad Precision NMR-Quarzröhrchen haben eine extrem niedrige Wärmeausdehnungsrate und eine hohe Zugfestigkeit, die während des Kühlungs-/Erwärmungsprozesses 14-mal robuster ist als Glasröhrchen des Typs 1 Klasse A
Marke: Wilmad-LabGlass™ 66307-0595
420.85 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.- Natürlich vorkommender Quarz behält eine Transmissionsrate von über 85 % (10 mm-Dicke, unter Berücksichtigung von Reflexionsverlusten) über 265 nm bei, was Quarzröhrchen zu einer guten Wahl in photochemischen Studien macht
- Die Hälfte der dielektrischen Konstante von Pyrextrademark (TM) Glas trägt zur Verbesserung des Qualitätsfaktors bei
- Eine niedrige Bordichte bei oder unter 0.1 ppm garantiert einen sauberen Hintergrund in Boron-11 NMR-Studien
- Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
- Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Quarzröhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden
- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
25 µm | |
228,6 mm | |
4,2065 ± 0,0065 mm | |
9 in. | |
Gehäuse 507-PP-9QTZ-5 |
51 µm | |
4,936 ± 0,0065 mm | |
300 MHz | |
0,38 mm |