Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Thin Walled Quartz NMR Tube
Wilmad Precision NMR-Quarzröhrchen haben eine extrem niedrige Wärmeausdehnungsrate und eine hohe Zugfestigkeit, die während des Kühlungs-/Erwärmungsprozesses 14-mal robuster ist als Glasröhrchen des Typs 1 Klasse A
Marke:  Wilmad-LabGlass™ 66307-0575
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15328868
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
 Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.
  • Natürlich vorkommender Quarz behält eine Transmissionsrate von über 85 % (10 mm-Dicke, unter Berücksichtigung von Reflexionsverlusten) über 265 nm bei, was Quarzröhrchen zu einer guten Wahl in photochemischen Studien macht
  • Die Hälfte der dielektrischen Konstante von Pyrextrademark (TM) Glas trägt zur Verbesserung des Qualitätsfaktors bei
  • Eine niedrige Bordichte bei oder unter 0.1 ppm garantiert einen sauberen Hintergrund in Boron-11 NMR-Studien
  • Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
  • Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Quarzröhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden 
  • Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
  • 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
Spezifikation
25 µm
178 mm
4,2065 ± 0,0065 mm
7 in.
Gehäuse 507-PP-7QTZ-5
51 µm
4,936 ± 0,0065 mm
300 MHz
0,38 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Thin Walled Quartz NMR Tube > Modell 507-PP-7QTZ-5; 300 Mhz; 7 Zoll lang; 4.936±0.0065 mm Außendurchm.