Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Step-Down Ultra-Thin Walled Precision NMR Tubes
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
Marke: Wilmad-LabGlass™ 66601-9585
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht
- 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
6 µm | |
203,2 mm | |
4,9635 ± 0,0065 mm | |
600 MHz | |
0,24 mm |
13 µm | |
Borosilikatglas | |
4,4965 ± 0,0065 mm | |
8 in. | |
555-PPT-8-5 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Step-Down Ultra-Thin Walled Precision NMR Tubes > Modell 555-PPT-8-5; 600 Mhz; 8 Zoll lang; 4.9635±0.0065 mm Außendurchm.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur