Learn More
Bel-Art™ Vespel Bottom Plug for 3.2 mm Rotor
Für den Einsatz mit MAS-Rotoren. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Bodenstopfen für 3.2 mm-MAS-Rotor verfügt über eine Vespal Zusammensetzung und eignet sich für Anwendungen in einem Temperaturbereich von -30 °C bis 70 °C.
Marke:  Bel-Art™ 66000-0103
Artikelnummer. 15388688
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Bruker™ MAS 3.2 mm-Sonde
Spezifikation
Spezifikation
Für Bruker 3,2 mm-MAS-Sonde:
Unterer Stopfen
Gehäuse WP-602-3182
Rotor
Vespel
-30°bis +70 °C
Name des Produkts
Bel-Art™ Vespel Bottom Plug for 3.2 mm Rotor > Beschreibung: Unterer Stopfen