Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Küvettengestell
Fassen zerbrechliche Spektralphotometerküvetten vollkommen sicher
Marke:  Bel Art™ F18516-0000
44.67 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10256524
  • 50.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Gestelle mit zwei Ebenen fassen Küvetten mit minimalem physischen Kontakt und reduzieren so die Gefahr von Beschädigungen erheblich.
  • Nur die Ecken der Küvetten berühren die Gestelle
  • Für 12 Küvetten mit 10 mm-Lichtweg
  • Zerkratzfeste Quarzküvetten
Spezifikation
Spezifikation
Cuvet Rack
Translucent
Polypropylen
Square
Cuvettes
11,7 cm
10,8 cm
11,1 cm
Nicht autoklavierbar
Light Path Küvetten (12, 10 mm), Light Path Cuvettes (12 mm)
12
No
4.6 x 4.2 x 4.3 Zoll (11.7 x 10.8 x 11.1 cm)
4,6 in.
4,2 in.
4.3 Zoll
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Küvettengestell > 11.7 x 10.8 x 11.1 cm (4.6 x 4.2 x 4.3 Zoll)