Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Spender für mehrere Rollen Etikettenklebeband
Gewährleistet eine glatte Beschriftungsfläche für mehrere Etikettenklebebänder in verschiedenen Farben und Breiten und erleichtert und beschleunigt so die Kennzeichnung
Marke: Bel-Art™ F13473-0000
Beschreibung
- Klebebandrollen verschiedener Breiten und Farben lassen sich auf den Spindeln kombinieren. Passend für 5 oder mehr schmale Rollen der Größen 0.5 bis 0.75 in. (12 bis 19 mm) oder vier Rollen in der Breite 1 in. (25 mm)
- Wenn das beschriftete Klebeband herausgezogen und an der Abreißkante abgerissen wird, legt sich eine neue Länge Klebeband über die Beschriftungsplattform
- Die Spindeln lassen sich zum Auflegen und Entfernen der Rollen einfach aus dem Gerät entnehmen und für die Aufnahme von Rollen mit einem Kerndurchmesser von 1 oder 3 in. (25 oder 75 mm) einstellen
- Der Spender enthält drei Trennscheiben aus Kunststoff, die ein reibungsloses Abrollen von bis zu vier Klebebandrollen ohne Einreißen ermöglichen
- Dank der integrierten Stifthalterung des Spenders sind Beschriftungsmittel immer zur Hand
- 12 × 5.63 × 4.13 in. (302 × 143 × 121 mm)
- Erhältlich als Spar- und Tischmodell
- Zusätzliche Trennscheiben sind separat erhältlich
Tischmodell
- Klebebandbeschichtete, beschwerte Stahlkonstruktion mit rutschfesten Gummifüßen
- Langlebige, gezahnte Abreißkanten aus Stahl
- Mit einer kostenlosen Rolle 1/2™ Beschreibbarem Etikettenklebeband in weiß
- Für weniger anspruchsvolle Aufgaben vorgesehen, mit Abreißkante aus Kunststoff
- Mit Montagebohrungen zur sicheren Befestigung an der Arbeitsfläche (Schrauben nicht inbegriffen)
- Mit dem Wandmontageadapter ist auch eine Montage an vertikalen Flächen möglich
- Mit einer kostenfreien Rolle 1/2™ Beschreibbarem Etikettenklebeband in weiß
Specifications
Spender für Kennzeichnungsbänder | |
30.48 cm | |
10.47 cm | |
Steel, Plastic, Rubber | |
1 | |
Mit einer glatten Schreiboberfläche für die schnelle und einfache Beschriftung. Eingebaute Stifthalterungen am Spender sorgen dafür, dass die Schreibgeräte immer zur Hand sind. | |
Drei Trennscheiben aus Kunststoff für ein glattes, streifenfreies Dosieren von bis zu vier Rollen Klebeband, eine lose Rolle weißes Write-On™ Etikettierband mit 0.5 in. Breite |
Blue | |
14.28 cm | |
Klebebänder mit 25 mm- oder 75 mm-Kern | |
Wall or Surface Mount | |
Open Top | |
Komplette Reihe von 13463-Serie Write-On™ Bändern in 6 Farben und 3 Breiten | |
Economy |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bel-Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Spender für mehrere Rollen Etikettenklebeband > Etikettenklebebandtrenner, Economy-Modell; 302 x 143 x 106 mm; mit eingegossenen Stifthalter-Wells
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction