Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Etikettenbandspender mit Schreibplattform
Zur Aufnahme und Abgabe von kundenspezifisch zugeschnittenen Klebeetiketten
Marke:  Bel-Art™ H13461-0000
Artikelnummer. 11397154
  • 130.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schreibplattform für Links- und Rechtshänder zum Beschriften von Klebebändern vor der Abgabe
  • Die epoxidbeschichtete Stahlplattform hat Grifflöcher zum Ablösen des Bandes und eine mit einer Hand bedienbare Schnittkante
  • Der schwere Boden mit rutschfesten Pads verhindert ein Verrutschen oder Anheben
  • Der 3 in. (7,6 cm) große Kern passt für standardmäßige Klebebandrollen bis 1 in. (25 mm) Breite mit einem maximalen Durchmesser von 5,25 in. (13,3 cm)
  • Abmessungen des Unterteils: 8,38 x 3,38 x 3,75 in. (21,3 x 8,7 x 9,5 cm) mit einer 4 x 6 in. (10,2 x 15,2 cm)-Plattform
  • Für Klebebandrollen der F-13463 Serie mit 40 und 60 Yards, Klebeband nicht im Lieferumfang enthalten
Bestellinformation
Versandgewicht 1,8 kg. (4 lb).
Spezifikation
Spezifikation
Spender für Kennzeichnungsbänder
21.3 cm
4 in.
Klebeband bis zu 25 mm (1 Zoll) B
Freestanding
Open Top
Beige
8.7 cm
10 cm
Epoxy-coated Steel
1
Dieser Dispenser wurde für die einhändige Etikettierung entwickelt und verfügt über einen beschwerten Boden mit Gleitschutzplatten, um ein Rutschen oder Anheben zu verhindern; kann mit beschriftbaren Kennzeichnungsbändern verwendet werden
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Etikettenbandspender mit Schreibplattform > Spender, Einzelrolle