Learn More
Bel-Art™ Pen,wet surface
Vielseitiger Platzstift schreibt deutlich auf nassen, fettigen und anderen schwer zu markierenden Oberflächen
Marke: Bel-Art™ F13382-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Einsatz unter Wasser, auf dem Kopf und bei rauen Temperaturen
- Schreibt auf trockenem Papier als Standardkugelschreiber
- Hervorragend geeignet für die Markierung von Punkten auf Southern, Northern und Western Blots oder für die Markierung von Ausrichtungspunkten auf Blotting-Filtern, die über Agarplatten mit Bakterienkolonien oder Phage-Plaques gelegt werden
- Spuren auf nassen Blots markieren, bevor Filters in Streifen geschnitten wird, die separat mit verschiedenen Antiseren oder Sonden inkubiert werden
- Kann auch verwendet werden, um Nassetiketten zu korrigieren oder zu beschreiben, die in einem Wasserbad, in Flüssigstickstoff oder in einem Tiefkühlgerät bei -20 °C (-4 °F) aufbewahrt wurden
- Sehr nützlich für die Markierung von Filtern bei der Verarbeitung von unter Wasser basierenden Puffern
- Handlich und zuverlässig für das Schreiben auf vertikalen Oberflächen
Bestellinformation
Kompatibel mit dem Bel-Art Scienceware Economy Write-on™ Wandmontageadapter für Etikettenklebebandspender (Herst.- Nr. 13473-0001); separat erhältlich.
Spezifikation
Rollerball | |
Schwarz | |
Jeweils |
Stift für nasse Oberflächen | |
Zu den Verwendungszwecken gehören die Änderung von Informationen auf Feuchtetiketten, ob aus Wasserbad, Flüssigstickstoff oder einem Tiefkühlgerät. Zum Markieren von Taschen auf Southern, Northern und Western Blots |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Pen,wet surface > Stift für nasse Flächen; Schwarz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur