Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Abfallentsorgungsbehälter mit Aufklappdeckel
Auffälliger roter Sicherheitsabfallbehälter, geeignet für biologische (Gefahren-)Stoffe, zerbrochenes Glas, Recyclingmaterialien oder andere Abfälle
Marke: Bel-Art™ F13197-0000
Benachrichtigungen:
Wenn der Behälter für biologische Gefahrenstoffe verwendet wird, ist ein Etikett für biologische Gefahrenstoffe erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
Beschreibung
- Größe für Tisch- oder Bodenmontage geeignet
- Ein einteiliger Klappdeckel schützt den Benutzer vor Kontakt mit dem Inhalt; hält Gerüche und Verunreinigungen in der Luft im Inneren
- Geformt aus Polypropylen für lange Lebensdauer
- Durchstechfest, autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Passend für 19 × 23 Zoll Autoklavierbeutel (separat erhältlich)
- Gesichert mit einer Gitterinnenschiene aus Edelstahl
Spezifikation
Klappdeckel | |
Rot | |
Ja | |
22.5 cm | |
Autoklavierbar | |
12 in. | |
11,5 in. | |
Sicherheitsbehälter |
5 gal. | |
22.5 x 30.5 x 29 cm (9 x 12 x 11.5 in.) | |
29 cm | |
30.5 cm | |
Biologische (Gefahren-)Stoffe, zerbrochenes Glas, Recyclingmaterialien oder andere Abfälle | |
9 in. | |
Polypropylen |