Learn More
Bel-Art™ Schieblehre aus Kunststoff, metrische- und englische Skala, 0,1mm/0,001 Zoll
Die Messschieber mit Nonius können verwendet werden, um die Innen- und Außenmaße mit höchster Präzision zu messen.
Marke: Bel-Art™ H13415-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Präzise Messungen können mit dem Einstellrad für Feinanpassungen vorgenommen werden; Ableseskalen erzeugen keine Parallaxe
- Parallele Backen sind 1.55 Zoll (40 mm) tief
- Innenbacken und eine runde Tiefenlehre aus Kunststoffstäben bieten zusätzlichen Nutzen
- Obere Skala: 150 mm mit 0.1 mm-Unterteilungen; untere Skala: 6 Zoll mit0.005 Zoll-Unterteilungen
- Geformt aus starrem Kunststoff; kratzt nicht wie Metall
- Nicht leitend, korrosionsbeständig und leicht
Spezifikation
Messschieber, Vernier | |
Polymerer Kunststoff |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Schieblehre aus Kunststoff, metrische- und englische Skala, 0,1mm/0,001 Zoll > Doppelwaagen; 150 mm Skala; 6 Zoll-Skala; Länge: 23 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur