Learn More
Bel-Art™ Vakuwash Küvetten-Spüler, komlett mit PP-Saugflasche, Stopfen, Schlauch etc.
Die Küvettenwaschvorrichtung reinigt ohne Beschädigung
Marke:  Bel-Art™ F38960-0000
143.87 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11396954
  • 356.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 500 ml-Filterkolben aus Polypropylen, Vikem™ Stopfen und PVC-Röhrchen für den Anschluss an die Vakuumquelle.
Beschreibung
Beschreibung
Die Küvettenwaschvorrichtung reinigt ohne Beschädigung
  • Einfach zu bedienender Reiniger lässt sich an jede Vakuumquelle anschließen
  • Den Trichter teilweise mit Reinigungslösung füllen und das offene Ende der Zelle (oder des Röhrchen oder Fläschchens) gegen die weiche Gummidichtung drücken, um die Reinigungslösung in die Zelle zu spritzen
  • Gebrauchte Flüssigkeiten sammeln sich zur Wiederverwendung im Kolben
  • Der anhaltende Druck gegen die Zelle erzeugt einen Luftstrom zum Trocknen
  • Verwenden Sie im letzten Waschdurchgang vor dem Trocknen Aceton, um alle Wassertröpfchen zu entfernen
  • Der Außendurchmesser der Küvette, des Röhrchens oder des Fläschchens muss mind. 9 mm betragen, um die Dichtung über der Sprühdüse zu bilden
Spezifikation
Spezifikation
Kunststoff
500 ml-Vakuumkolben aus Polypropylen, Vikem™ Vinylstopfen und PVC-Röhrchen für Anschluss an Vakuumquelle
50 Hz
Waschmaschine für Glaswaren
230 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Vakuwash Küvetten-Spüler, komlett mit PP-Saugflasche, Stopfen, Schlauch etc. > Vakuwash Zellen- und Küvetten-Waschgerät