Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Urbanti™ Hochgeschwindigkeitstrichter
Diese glasklaren Trichter sind für die nicht-vakuumbasierte Hochgeschwindigkeitsfiltration optimiert und verfügen über interne Wendelrippen, um die Filtrationsgeschwindigkeit zu erhöhen
Marke:  Bel-Art™ F14646-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11938124
  • 29.80 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Vertikale Außenrippen verhindern Luftsäcke
  • ** Hergestellt aus autoklavierbarem Polymethylpenten
  • Unempfindlich gegenüber korrosiven Flüssigkeiten
  • Wärmebeständig bis 177 °C (350 °F)
Spezifikation
Spezifikation
10 cm
1 cm
19.4 cm
15 bis 18.5 cm
10.8 cm
224 ml
Polymethylpenten
Autoklavierbar
Innere Schneckengänge
Filling Funnel (Liquid)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Urbanti™ Hochgeschwindigkeitstrichter > Stiel: 108 mm; Für Filterpapiergröße: 15 bis 18.5 cm; Durchm. oben: 100 mm