Learn More
Bel-Art™ Thistle Tube
Makes additions to burets and narrow neck containers easily
Marke: Bel-Art™ F14751-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- The flared top thistle tube is made from polypropylene which is chemical resistant, unbreakable and safe
- Dimensions are 27 mm (0.69 in.) I.D. top with a 41 mm (0.53 in.) O.D. flare
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Pack of 12
Spezifikation
41 mm O.D., 27 mm I.D. | |
33 cm | |
Clear | |
Thistle tubes (Pack of 12) | |
Thistle Tube Funnel |
Polypropylene | |
Autoclavable | |
Thistle tubes (Pack of 12) | |
6.4 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Thistle Tube > Thistle Tube
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur