Learn More
Bel-Art™ THERMOMETER RACK
Hält bis zu 25 Thermometer in vertikaler Position, um eine Trennung zu verhindern.
Marke:  Bel-Art™ F18981-0001
Artikelnummer. 11731199
  • 66.40 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polypropylengestell
  • Bohrung für obere und mittlere Platte mit einem Durchmesser von 7.9 mm
  • Abflussbohrungen in Bodenplatte mit einem Durchmesser von 3.2 mm
  • Abstand zwischen oberer und unterer Platte beträgt 10.5 cm
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Spezifikation
Thermometer Rack
Autoklavierbar
Thermometer
25
3 Tiers
Non-sterile
14.9 x 21.3 x 25.1 cm
213 mm
5 x 5
Translucent
Polypropylen
Horizontal
No
Thermometers
149 mm
251 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel-Art™ THERMOMETER RACK > 14.9 x 21.3 x 25.1 cm (LxBxH)