Learn More
Bel-Art™ Capper 44mm x 89mm (d x h) Bel-Art
Verhindert Ermüdung und Reizung von Händen und Fingern bei wiederholtem Aufsetzen von Teströhrchenkappen
Marke:  Bel-Art™ F18799-0000
Artikelnummer. 13482469
  • 50.24 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • Passt bequem in die Handfläche des Benutzers
  • Die Spitze übt Druck aus, um die Röhrchen fest zu verschließen
  • Das Verschließen kann mit Reagenzgläsern in einem Gestell oder in der Hand durchgeführt werden
  • Entwickelt für den Einsatz mit Reagenzgläsern mit Kappen mit Mittelversenkung
  • Polypropylen mit Vinyl-beschichtetem Griff
Spezifikation
Spezifikation
Reagenzglasverschließer
Test Tube Caps
Polypropylen
Verhindert Ermüdung und Reizung von Händen und Fingern bei wiederholtem Aufsetzen von Teströhrchenkappen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Capper 44mm x 89mm (d x h) Bel-Art > Reagenzglasverschließer