Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Reagenzglaskörbe mit Deckel
Ideal zum Eintauchen, Transportieren und Lagern von Reagenzgläsern.
Marke:  Bel Art™ F18737-0010
41.24 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10114194
  • 48.60 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Polypropylen
  • Kann für den Transport von kleinen Labortieren verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Basket for Test Tubes
White
Polypropylen
Yes
Test Tubes
5 x 5.18 x 4 Zoll (12.7 x 13.1 x 10.1 cm)
5 in.
5.18 Zoll
4 in.
Nicht autoklavierbar
Test Tubes
Square
Non-sterile
5 x 4 x 4 in.
12,7 cm
13,1 cm
10,1 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Reagenzglaskörbe mit Deckel > Deckel – klein