Learn More
Bel-Art™ X25 STERILEWARE SPOON SAMPLE 25ML 25ML
Der große, sterile Probenlöffel ist ideal für die Probenahme von halbfesten, viskosen Flüssigkeiten oder Schüttgütern geeignet
Marke:  Bel-Art™ H36948-0000
Artikelnummer. 11747484
  • 73.55 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der große, sterile Probenlöffel ist ideal für die Probenahme von halbfesten, viskosen Flüssigkeiten oder Schüttgütern geeignet
  • Löffel mit einem Fassungsvermögen von 30 ml (1 oz.) werden aus schlagfestem Polystyrolkunststoff in FDA-Qualität hergestellt
  • Der lange Griff hält die Hand von der Probe fern
  • Einzeln versiegelt und sterilisiert in einem Polyethylenbeutel; bereit für den einmaligen sterilen Gebrauch und die Entsorgung
  • Chargenstempel für genaue Chargenverfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
Löffel
Not Autoclavable
Lang
30 ml
Groß
FDA
10 in.
25,4 cm
Polystyrol
Verarbeitungszertifikat für Sterilisation
1 oz.
Ja
Steril
Ideal für die Probenahme von halbfesten, viskosen Flüssigkeiten oder Schüttgütern
10 in.
25,4 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ X25 STERILEWARE SPOON SAMPLE 25ML 25ML > Sterileware Probenlöffel, groß (1 oz.)