Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Economy-Probenschaufeln
Ein kostengünstiges und präzises Maß für trockene oder flüssige Probenahme
Marke: Bel-Art™ F36933-0001
Includes: Sterilisierungsbescheinigung
Beschreibung
Ein kostengünstiges und präzises Maß für trockene oder flüssige Probenahme
- Die Kapazität ist auf jeder Schaufel angegeben; Ebnung der Probe an der flachen Oberkante gewährleistet eine wiederholbare und konsistente Volumenmessung
- Die flache Bodenform und das geringe Gewicht ermöglichen die Verwendung als Wägeschiffchen
- Diese einteiligen Schaufeln bestehen aus strapazierfähigem, weißem, schlagfestem Polystyrol
Spezifikation
Schaufel | |
Not Autoclavable | |
Flach | |
63 ml | |
Steril | |
FDA | |
Versiegelt im Polyethylen-Beutel | |
12.9 x 4.4 x 2.7 cm (5¹⁄₁₆ x 1¾ x 1¹⁄₁₆ Zoll | |
1¹⁄₁₆ Zoll | |
2.7 cm | |
3¹¹⁄₁₆ Zoll | |
12.9 cm | |
3.5 cm | |
1/34 in. | |
4.4 cm |
Schlagfestes Polystyrol (FDA-Gütegrad) | |
Verarbeitungszertifikat für Sterilisation | |
2 oz. | |
Ja | |
Weiß | |
Präzise Messungen für trockene oder flüssige Messungen | |
50/Pk. | |
1¹⁄₁₆ Zoll | |
2.7 cm | |
5¹⁄₁₆ Zoll | |
1⅜ Zoll | |
9.4 cm | |
1/34 in. | |
4.4 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Economy-Probenschaufeln > Steril: Ja; Nennkapazität: 63 ml
Sterilisierte Produkte können nicht zurückgegeben werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur