Learn More
Bel-Art™ MESSER PS
Probenehmermesser aus Polystyrol mit einer Klinge, die an einer Kante gezackt und auf der anderen glatt ist
Marke: Bel-Art™ H36965-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die gezähnte Kante ist in der Lage, Meeresfrüchte, Fleisch, Geflügel, Gemüse und andere faserige Materialien zu schneiden
- Einzeln verpackt, sterilisiert und in einem Polyethylen(PE-)Kunststoffbeutel für die einmalige Verwendung und Entsorgung verpackt
Spezifikation
Polystyrol | |
Lebensmittelproben wie Fleisch, Gemüse, Meeresfrüchte und andere faserige und halbfeste Kosistenzen | |
8,25 in. | |
Ja | |
Sterilisierungsbescheinigung |
Probenmesser | |
8.25 in. | |
20,9 cm | |
Steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ MESSER PS > Probenahmemesser, 8 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur